Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga cylindriska LLDPE-tankar med tappar
Produktkod. 10674311
Change view
Kapacitet (metrisk):
19 L
26.5 L
37.8 L
56.8 L
113.5 L
208 L
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10674311 113.5 L Varje
10305661 19 L Varje
10384541 26.5 L Varje
10654141 37.8 L Varje
10603832 56.8 L Varje
10274111 208 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10674311 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 111020030
Optimera ditt arbetsflöde för bioprocesser
Använd kampanjkoden 27948
Visa alla kampanjer
I lager
Nalgene Heavy-Duty cylindriska LLDPE-tankar inkluderar en tapp av nåltyp installerad för avtappning. Spigot accepterar 5/8 tums ID-rör. Tankar erbjuds i storlekar från 19 till 208L.
Thermo Scientific™ Nalgene Heavy-Duty cylindriska LLDPE-tankar inkluderar en tapp av nåltyp installerad för avtappning. Denna tapp accepterar 5/8 tums ID-rör och finns i storlekar från 19L till 208L.
  • Tanktapp av nåltyp Nalgene (Kat. nr. 6421) är installerad i tanken för att tillåta avtappning
  • 5/8 tum. (15,9 mm) ID-slang
  • Ger bra temperatur- och kemikaliebeständighet
  • Får inte autoklaveras
Innehåller:
Tanklock ingår
Anmärkning:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt bör stödjas externt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 18 tum
Diameter (metrisk) Yttre 45.7 cm
Typ Tank med tapp
Material LLDPE
Kapacitet (engelska) 30 gal.
Kapacitet (metrisk) 113.5 L
Höjd (engelska) 30 tum
Höjd (metrisk) 76.2 cm
  • Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
  • Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.