Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga LDPE-trattar
Beskrivning
Undvik brott och korrosion med dessa kraftiga trattar, de tuffaste stora trattarna som finns.
Undvik brott och korrosion med Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE-trattar, de tuffaste stora trattarna som finns. Lättare än glas- eller metalltrattar, dessa lågdensitets polyetentrattar ger dig långtidsanvändning och är en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
- Durable large funnels are designed for heavy-duty use
- Rigid construction, ideal for vacuum filtration, larger sizes have ribs and a tab
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 252 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3684 ml |
| Diameter (metrisk) skaft | 28 mm |
| Material | LDPE |
| Höjd (metrisk) | 319 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Beskrivning | Funnel Heavy-Duty LDPE 10 inch |
| Längd (metrisk) skaft | 117mm |
| Kvantitet | 1/Pk.; 2/Cs. |