Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga LDPE-trattar
Produktkod. 10692672
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
101 mm
150 mm
252 mm
Kapacitet (metrisk):
254 ml
777 ml
3684 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10692672 150 mm 777 ml Varje
10798861 101 mm 254 ml Paket med 2
10419572 252 mm 3684 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10692672 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 42600060
I lager
Undvik brott och korrosion med dessa kraftiga trattar, de tuffaste stora trattarna som finns.
Undvik brott och korrosion med Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE-trattar, de tuffaste stora trattarna som finns. Lättare än glas- eller metalltrattar, dessa lågdensitets polyetentrattar ger dig långtidsanvändning och är en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Durable large funnels are designed for heavy-duty use
  • Rigid construction, ideal for vacuum filtration, larger sizes have ribs and a tab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 150 mm
Kapacitet (metrisk) 777 ml
Diameter (metrisk) skaft 18 mm
Material LDPE
Höjd (metrisk) 196 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Beskrivning Funnel Heavy-Duty LDPE 6 inch
Längd (metrisk) skaft 76mm
Kvantitet 1/Pk.; 12/Cs.