Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga LDPE-trattar
Produktkod. 10798861
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
101 mm
150 mm
252 mm
Kapacitet (metrisk):
254 ml
777 ml
3684 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10798861 101 mm 254 ml Paket med 2
10692672 150 mm 777 ml Varje
10419572 252 mm 3684 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10798861 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 42600040
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Undvik brott och korrosion med dessa kraftiga trattar, de tuffaste stora trattarna som finns.
Undvik brott och korrosion med Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE-trattar, de tuffaste stora trattarna som finns. Lättare än glas- eller metalltrattar, dessa lågdensitets polyetentrattar ger dig långtidsanvändning och är en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Hållbara stora skorstenar är designade för tungt bruk
  • Styv konstruktion, idealisk för vakuumfiltrering, större storlekar har ribbor och en flik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 101 mm
Kapacitet (metrisk) 254 ml
Diameter (metrisk) skaft 21 mm
Material LDPE
Höjd (metrisk) 148 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Beskrivning Skorsten tung 4-tums LDPE
Längd (metrisk) skaft 72mm
Kvantitet 2/Pk.; 12/Cs.