Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga LDPE-trattar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4525016
Diameter (metrisk) Överst:
101 mm
150 mm
252 mm
Kapacitet (metrisk):
254 ml
777 ml
3684 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10798861
Brand: Thermo Scientific™ 42600040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Undvik brott och korrosion med dessa kraftiga trattar, de tuffaste stora trattarna som finns.
Undvik brott och korrosion med Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE-trattar, de tuffaste stora trattarna som finns. Lättare än glas- eller metalltrattar, dessa lågdensitets polyetentrattar ger dig långtidsanvändning och är en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
  • Durable large funnels are designed for heavy-duty use
  • Rigid construction, ideal for vacuum filtration, larger sizes have ribs and a tab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 101 mm
Kapacitet (metrisk) 254 ml
Diameter (metrisk) skaft 21 mm
Material LDPE
Höjd (metrisk) 148 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Beskrivning Funnel Heavy-Duty LDPE 4 inch
Längd (metrisk) skaft 72mm
Kvantitet 2/Pk.; 12/Cs.