Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Heavy-Duty rektangulär Carboy
Produktkod. 15981481
Change view
Kvantitet:
Fall av 4
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15981481 Fall av 4 Paket med 4
1 options
Produktkod. 15981481 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22140050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9155.00 SEK
    8307.14 SEK / Paket med 4
    Save 847.86 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-02-2027
För användning med: Förvara och transportera reagenser.; Färg: Vit
Förvara och transportera reagenser med det robusta Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty HDPE Carboy. Den rektangulära formen hjälper till att optimera begränsat förvaringsutrymme, och det stora handtaget är lätt att använda, även med handskar. Denna kraftiga polyetelyne carboy är både hållbar och platsbesparande.
Funktioner
  • Tung väggkonstruktion för hållbarhet och kemikaliebeständighet
  • Graderad till 5 L och 1 gal. steg
  • Ventiltätning graderad/läckagetät† linerless 70 mm skruvförslutning
  • Får inte autoklaveras
Obs: Dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsstorlek 70 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 12,1 x 9,2 x 15,7 tum. (323 x 234 x 399 mm)
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Förvaring, Transport ​
Material HDPE
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Rektangulär Carboy
Sterilitet Sterila
Kvantitet Fall av 4
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut.