Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftig rektangulär LLDPE-tank med lock
Produktkod. 10040671
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 L
20 L
30 L
38 L
50 L
60 L
120 L
160 L
Bredd (metrisk):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
Längd (metrisk):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
61 cm
Höjd (metrisk):
20 cm
30 cm
36 cm
45 cm
61 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bredd (metrisk) Längd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10040671 50 L 30 cm 61 cm 30 cm Varje
10272701 8 L 20 cm 20 cm 20 cm Varje
10324501 20 L 25 cm 25 cm 36 cm Varje
10779041 30 L 30 cm 30 cm 30 cm Varje
10109860 38 L 30 cm 45 cm 30 cm Varje
10080701 60 L 30 cm 45 cm 45 cm Varje
10536551 120 L 45 cm 61 cm 45 cm Varje
10204451 160 L 45 cm 61 cm 61 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10040671 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 141000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3985.00 SEK
    3608.84 SEK / Paket med 1
    Save 376.16 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Mångsidighet till en lägre kostnad än tankar i rostfritt stål.
Mångsidighet till en lägre kostnad än tankar i rostfritt stål. Slag- och nötningsbeständig Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga cylindriska LLDPE-tankar tål de flesta syror, alkoholer och baser. Erbjuds i storlekar från 19 till 208L.
Funktioner
  • Gjuten som ett stycke, inga sömmar
  • Nominell väggtjocklek är 5/32″ (3,97 mm)
  • Avtrappad fläns upptill ger förstärkning och grepp för lyft
  • Kan modifieras med fabriksmonterad tapp
  • Får inte autoklaveras
Notera:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt bör stödjas externt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (engelska) 24 tum
Typ Tank med lock
Material LLDPE
Kapacitet (engelska) 13 gal.
Kapacitet (metrisk) 50 L
Längd (metrisk) 61 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) 30 cm
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Visa mer Visa mindre
  • Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
  • Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.