Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftig rektangulär LLDPE-tank med lock
Kapacitet (metrisk):
8 L
20 L
30 L
38 L
50 L
60 L
120 L
160 L
Bredd (metrisk):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
Längd (metrisk):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
61 cm
Höjd (metrisk):
20 cm
30 cm
36 cm
45 cm
61 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Mångsidighet till en lägre kostnad än tankar i rostfritt stål. Slag- och nötningsbeständig Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga cylindriska LLDPE-tankar tål de flesta syror, alkoholer och baser. Erbjuds i storlekar från 19 till 208L.
Funktioner
- Gjuten som ett stycke, inga sömmar
- Nominell väggtjocklek är 5/32″ (3,97 mm)
- Avtrappad fläns upptill ger förstärkning och grepp för lyft
- Kan modifieras med fabriksmonterad tapp
- Får inte autoklaveras
Notera:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt bör stödjas externt.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Typ | Tank med lock |
| Material | LLDPE |
| Kapacitet (engelska) | 5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Längd (metrisk) | 25 cm |
| Bredd (engelska) | 10 tum |
| Bredd (metrisk) | 25 cm |
| Höjd (engelska) | 14 tum |
| Höjd (metrisk) | 36 cm |
- Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
- Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.