Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga klämmor i rostfritt stål
Produktkod. 10244591
Diameter (metrisk):
76 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10244591
Brand: Thermo Scientific™ 26850300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ läckagesäkra vätskeanslutningar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga rostfria klämmor, för användning med Nalgene Sanitära Carboys.
Säkerställ täthet† vätskeanslutningar med autoklaverbar Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga klämmor i rostfritt stål. Dessa starka, fjäderbelastade klämmor är för användning med Nalgene Sanitära Carboys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Klämma
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Nalgene Sanitär Carboy
Diameter (engelska) 3 tum
Diameter (metrisk) 76 mm
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.