Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, kraftig vidöppen kanna med stängning
Beskrivning
Förvara fasta ämnen eller pulver i Thermo Scientific™ Nalgene™ den tunga HDPE-dunken med bred öppning med stängning, som har den största öppningen i Nalgene ballongserien. Den breda, 10 cm tom. högdensitetsmynningen av polyetelyn möjliggör enkel rengöring och enkel fyllning/tömning. Denna stabila, platseffektiva kanna har också ett inbyggt handtag och nedsänkt botten för enkel hantering och minskade spill.
Funktioner:
- Gjutna graderingar i 1 gal. och 5 L ger doseringen enklare
- Bred hållning och låg tyngdpunkt ger stabilitet
- Integrerat axelhandtag och formgjutet bottengrepp gör lyftet bekvämt
- Den platsbesparande rektangulära formen möjliggör effektiv lagring
- Inkluderar vit, proppropenskruvestängning
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för intern forskning gäller inte produkten/produkterna på de webbsidor som är kopplade till detta uttalande.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 120 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) Innerhals | 4 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 104 mm |
| Visa mer |