Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Höghastighets centrifugrör i polykarbonat med rund botten
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10150571
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 ml
15 ml
16 ml
38 ml
50 ml
100 ml
Längd (metrisk):
88,6 mm
99,8 mm
103,1 mm
106 mm
114,0 mm
164,3 mm
Diameter (metrisk):
15,9 mm
16 mm
17,9 mm
25,3 mm
28,5 mm
28,8 mm
31,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10150571 50 ml 106 mm 28,5 mm Paket med 10
10614141 12 ml 103,1 mm 15,9 mm Paket med 10
10088750 15 ml 114,0 mm 16 mm Paket med 10
10100481 16 ml 99,8 mm 17,9 mm Paket med 10
11787184 38 ml 88,6 mm 25,3 mm Paket med 100
10557571 50 ml 103,1 mm 28,8 mm Paket med 10
11748064 100 ml 164,3 mm 31,5 mm Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Bör fyllas till 80 % av den totala kapaciteten och användas med friktionsförslutningar (DS3111-serien) för höghastighetscentrifugering
Produktkod. 10150571 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31179500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bör fyllas till 80 % av den totala kapaciteten och användas med friktionsförslutningar (DS3111-serien) för höghastighetscentrifugering
Centrifugalisera prover framgångsrikt varje gång tack vare den enastående mekaniska styrkan och den höga optiska klarheten hos dessa höghastighetspolykarbonat centrifugrör med rund botten.
Snurra prover upprepade gånger framgångsrikt tack vare den enastående mekaniska styrkan och den höga optiska klarheten hos Thermo Scientific™ Nalgene™ Höghastighets-polykarbonat-centrifugrör med rund botten, designade för att passa höghastighetsrotorer.
Features:
  • Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
  • For use to 50,000 x g in all refrigerated and non-refrigerated centrifuges (used with DS3111-series friction fit caps for proper performance)
  • Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • Lip (on Part Nos. 3117-1000 and 3117-9500) allows easier retrieval from rotor cavities
  • Longer-lasting than polycarbonate tubes
  • Autoclavable/transparent
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Polykarbonat
nr per ärende 100
Antal per förpackning 10
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
Längd (metrisk) 106 mm
Bottenform Rund
Skrivområde Nej
Höjd (metrisk) 106 mm
Diameter (metrisk) 28,5 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 50,000 x g