Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Höghastighets centrifugrör i polykarbonat med rund botten
Kapacitet (metrisk):
12 mL
15 mL
16 mL
38 mL
50 mL
100 mL
Längd (metrisk):
88.6 mm
99.8 mm
103.1 mm
106 mm
114.0 mm
164.3 mm
Diameter (metrisk):
15.9 mm
16 mm
17.9 mm
25.3 mm
28.5 mm
28.8 mm
31.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 40
Beskrivning
Snurra prover upprepade gånger framgångsrikt tack vare den enastående mekaniska styrkan och den höga optiska klarheten hos Thermo Scientific™ Nalgene™ Höghastighets-polykarbonat-centrifugrör med rund botten, designade för att passa höghastighetsrotorer.
Features:
- Withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
- For use to 50,000 x g in all refrigerated and non-refrigerated centrifuges (used with DS3111-series friction fit caps for proper performance)
- Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
- Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
- Lip (on Part Nos. 3117-1000 and 3117-9500) allows easier retrieval from rotor cavities
- Longer-lasting than polycarbonate tubes
- Autoclavable/transparent
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 38 mL |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Längd (metrisk) | 88.6 mm |
| Bottenform | Rund |
| Skrivområde | Nej |
| Visa mer |