Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lab Carrier
Codice prodotto. 10040611
Cambia vista
Click to view available options
Håller:
Flaskor
Dimensione della confezione:
Varje
Codice prodotto. Håller Dimensione della confezione
10040611 Flaskor Varje
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10040611 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 71310001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    1078.11 SEK / Paket med 1
    Save 26.89 SEK
    2% Av
Visualizza tutte le promozioni
Beräknad leverans: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Reduce breakage and spillage when transporting glass and plastic bottles by using Thermo Scientific™ Nalgene™ Lab Carriers.
Reduce breakage and spillage when transporting glass and plastic bottles by using Thermo Scientific™ Nalgene™ Lab Carriers. The carrier used without inserts accommodates square and rectangular bottles or Nalgene™ Unwire™ test tube racks.
  • Remove sleeves to accommodate up to six bottles with 2.375 in. (6cm), 3.5 in. (9cm), or 4.25 in. (10.8cm) diameters
  • Sturdy, high density polyethylene construction holds six full 1000mL glass media bottles
  • Carriers stack when empty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Beskrivning Lab Carrier
Färg Vitt
Håller Flaskor
Material Polyeten
Positioner 6
Form Fyrkantig
Staplingsbar Ja
nr per ärende 2
Antal per förpackning 1
Produkttyp Flaskhållare
Diameter (metrisk) Inre 108 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.