Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lab-anteckningsböcker med vanliga papperssidor
Produktkod. 11399544
Change view
Storlek:
A4
A4, 5 mm linjer
Brev
Brev, 3 horisontella rader/tum
Omslagsfärg:
Bourgogne
Skogsgrön
Regerade:
Ja
Rutnät
Tamaño de la unidad:
Paket med 6
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Storlek Omslagsfärg Regerade Tamaño de la unidad
11399544 A4, 5 mm linjer Bourgogne Ja Varje
12832849 Brev Skogsgrön Rutnät Paket med 6
10285731 Brev, 3 horisontella rader/tum Bourgogne Ja Varje
11827363 A4 Skogsgrön Rutnät Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11399544 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 63014000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 SEK
    458.10 SEK / Paket med 1
    Save 191.90 SEK
    29% Av
Ver todas las promociones
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Registrera nödvändig dokumentation för att säkerställa patentskydd. Dessa labb-anteckningsböcker har 96 permanent insydda papperssidor med antingen rutnät eller horisontella linjer.
Lab-anteckningsböcker inkluderar 96 permanent insydda papperssidor med antingen rutnät eller horisontella linjer. Registrera nödvändig dokumentation för att säkerställa patentskydd. Sidorna innehåller utrymmen för datum och signaturer. Anteckningsböcker innehåller instruktioner för att föra register, innehållsförteckning och en sida för att utfärda innehåll. Det hårda omslaget är vattentätt (sidorna är det inte).
Funktioner:
  • Utrymmen för datum, underskrift av arbetstagare och vittne för patentskydd
  • Välj skogsgrönt täcke med 0,25″ (6 mm) grönt rutnät eller vinrött täcke med horisontella linjer
  • Sidstorlek: Letter (8.5 × 11″) eller A4 (8.75 × 11.25″)
  • Permanent bundna och paginerade för datasäkerhet och spårbarhet
Innehåller:
Instruktioner för att föra register, sida för utfärdande av bok och innehållsförteckning.
Anmärkning:
Sidorna är inte vattentäta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Regerade Ja
Bredd (engelska) Sida 11,25 tum
Längd (engelska) Sida 8,75 tum
Omslagsfärg Bourgogne
Täckmaterial Polyeten
Beskrivning Labbanteckningsbok
Längd (metrisk) sida 222 mm
Bredd (metrisk) sida 285.7 mm
Storlek A4, 5 mm linjer
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.