Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lab-anteckningsböcker med vanliga papperssidor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11827363
Change view
Storlek:
A4
A4, 5 mm linjer
Brev
Brev, 3 horisontella rader/tum
Omslagsfärg:
Bourgogne
Skogsgrön
Regerade:
Ja
Rutnät
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Omslagsfärg Regerade unitSize
11827363 A4 Skogsgrön Rutnät Paket med 6
12832849 Brev Skogsgrön Rutnät Paket med 6
10285731 Brev, 3 horisontella rader/tum Bourgogne Ja Varje
11399544 A4, 5 mm linjer Bourgogne Ja Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11827363 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 63013000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3339.36 SEK
    2632.93 SEK / Paket med 6
    Save 706.43 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Registrera nödvändig dokumentation för att säkerställa patentskydd. Dessa labb-anteckningsböcker har 96 permanent insydda papperssidor med antingen rutnät eller horisontella linjer.
Lab-anteckningsböcker inkluderar 96 permanent insydda papperssidor med antingen rutnät eller horisontella linjer. Registrera nödvändig dokumentation för att säkerställa patentskydd. Sidorna innehåller utrymmen för datum och signaturer. Anteckningsböcker innehåller instruktioner för att föra register, innehållsförteckning och en sida för att utfärda innehåll. Det hårda omslaget är vattentätt (sidorna är det inte).
Features:
  • Spaces for dates, signature of worker and witness for patent protection
  • Choose forest green cover with 0.25″ (6mm) green grid or burgundy cover with horizontal lines
  • Page size: Letter (8.5 × 11″) or A4 (8.75 × 11.25″)
  • Permanently bound and paginated for data security and traceability
Includes:
Instructions for keeping records, page for issuing book, and table of contents.
Note:
Pages are not waterproof.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Regerade Rutnät
Bredd (engelska) Sida 11.25 in.
Längd (engelska) Sida 8.75 in.
Omslagsfärg Skogsgrön
Täckmaterial Polyeten
Beskrivning Labbanteckningsbok
Längd (metrisk) sida 222 mm
Bredd (metrisk) sida 285.7 mm
Rutnätstyp 0.20 in. (5 mm)
Kvantitet 1/Pk., 6/Cs.
Storlek A4