Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lab-anteckningsböcker med vanliga papperssidor
Beskrivning
Lab-anteckningsböcker inkluderar 96 permanent insydda papperssidor med antingen rutnät eller horisontella linjer. Registrera nödvändig dokumentation för att säkerställa patentskydd. Sidorna innehåller utrymmen för datum och signaturer. Anteckningsböcker innehåller instruktioner för att föra register, innehållsförteckning och en sida för att utfärda innehåll. Det hårda omslaget är vattentätt (sidorna är det inte).
Funktioner:
- Utrymmen för datum, underskrift av arbetstagare och vittne för patentskydd
- Välj skogsgrönt täcke med 0,25″ (6 mm) grönt rutnät eller vinrött täcke med horisontella linjer
- Sidstorlek: Letter (8.5 × 11″) eller A4 (8.75 × 11.25″)
- Permanent bundna och paginerade för datasäkerhet och spårbarhet
Innehåller:
Instruktioner för att föra register, sida för utfärdande av bok och innehållsförteckning.
Anmärkning:
Sidorna är inte vattentäta.
Specifikationer
Specifikationer
| Regerade | Rutnät |
| Bredd (engelska) Sida | 11 tum |
| Längd (engelska) Sida | 8,5 tum |
| Omslagsfärg | Skogsgrön |
| Täckmaterial | Polyeten |
| Beskrivning | Labbanteckningsbok |
| Längd (metrisk) sida | 216 mm |
| Bredd (metrisk) sida | 279 mm |
| Rutnätstyp | 0,25 tum (6 mm) |
| Kvantitet | 1/Pk., 6/Cs. |
| Visa mer |