Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Plast Labware Värdepaket
Produktkod. 12627026
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL, 500 mL, 1 L (graderade cylindrar), 50, 100, 250, 600, 1000 mL (Griffin Low Form-bägare), 500 mL (raksidiga burkar), 500 mL (Unitary Wash Bottle)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12627026 100 mL, 500 mL, 1 L (graderade cylindrar), 50, 100, 250, 600, 1000 mL (Griffin Low Form-bägare), 500 mL (raksidiga burkar), 500 mL (Unitary Wash Bottle) Varje
1 options
Produktkod. 12627026 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 13500001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 SEK
    1326.60 SEK / Paket med 1
    Save 233.40 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 01-03-2027
Njut av ett sortiment av populära, vardagliga laboratorieartiklar med det praktiska Thermo Scientific™ Nalgene™ Labware Value Pack, perfekt för ett nytt labbstart- eller uppfriskningspaket.
Välj från ett sortiment av populära, vardagliga labware med Thermo Scientific™ Nalgene™ Plast Labware Value Pack, perfekt som ett nytt labbstart- eller uppfriskningspaket. Nalgene Labware sätter standarden för kvalitet och överlägsen prestanda för din värdefulla forskning med material av högsta kvalitet för pålitlig prestanda.
Funktioner
  • Ta emot 20 artiklar med ett katalognummer
  • En mängd olika vardagslabbartiklar till ett lågt pris
  • Kommer inte att gå sönder eller gå sönder
Innehåller:
Sex raka burkar (500mL/PPCO), fyra enhetliga tvättflaskor (500mL/LDPE), fyra graderade cylindrar (2-100mL, 500mL, 1L/PPCO), fem Griffin lågformade bägare (50, 100, 250, 600, 1000mL/PPCO), Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ blått halvställ för 30 mm rör.
Anmärkning:
Ta bort burkförslutningen och autoklavera separat. LDPE enhetliga tvättflaskor är inte autoklaverbara. Alla andra föremål i Value Pack är autoklaverbara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL, 500 mL, 1 L (graderade cylindrar), 50, 100, 250, 600, 1000 mL (Griffin Low Form-bägare), 500 mL (raksidiga burkar), 500 mL (Unitary Wash Bottle)
Material Plast
Certifikat och efterlevnad ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, del 177.1520
Inkluderar (4) Graderade cylindrar (2-100 mL, 500 mL, 1L/Ppco), (4) Unitary Wash-flaskor (500 mL/Ldpe), (5) Griffin Low Form-bägare (50, 100, 250, 600, 1000 mL/Ppco) Straights (500 mL/Ppco) mL/Ppco), Unwire Blå Half-Rack för 30 mm rör
Kvantitet 1
Produkttyp Labware Värdepaket