Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora cylindriska HDPE-behållare med lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10070631
Kapacitet (metrisk):
15 l
20 l
Diameter (metrisk):
30,5 cm
Höjd (metrisk):
24 cm
38 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10070631
Brand: Thermo Scientific™ 71420015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvara och transportera torra och fasta material, prover och allmänt laboratoriematerial i dessa stapelbara behållare som har lock med positivt lås som bildar en tät försegling.
Förvara och transportera torra och fasta material, prover och allmänt labbmaterial med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora cylindriska HDPE-behållare med lock. Behållarna är staplingsbara och har lock med positivt lås som försluter tätt för förvaring av både torra och fasta material.
Features:
  • High-density, polyethylene containers provide excellent chemical and temperature resistance
  • Easy-grip, molded-in handles are comfortable and durable for lifting and moving
  • Positive-lock lid provides a tight seal for transport or storage
  • NSF approved for food and beverage storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Container with Cover
Material HDPE
Kapacitet (engelska) 4 gal.
Kapacitet (metrisk) 15 l
Certifikat och efterlevnad NSF approved for food and beverage storage.
Beskrivning Container Large Round w/Cover HDPE 15 L
Diameter (metrisk) 30,5 cm
Examen Gjuten
Höjd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 24 cm
Inkluderar Lock
Antal per förpackning 1 st.