Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora cylindriska HDPE-behållare med lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10204311
Kapacitet (metrisk):
15 L
20 L
Diameter (metrisk):
30.5 cm
Höjd (metrisk):
24 cm
38 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10204311
Brand: Thermo Scientific™ 71420020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förvara och transportera torra och fasta material, prover och allmänt laboratoriematerial i dessa stapelbara behållare som har lock med positivt lås som bildar en tät försegling.
Förvara och transportera torra och fasta material, prover och allmänt labbmaterial med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora cylindriska HDPE-behållare med lock. Behållarna är staplingsbara och har lock med positivt lås som försluter tätt för förvaring av både torra och fasta material.
Features:
  • High-density, polyethylene containers provide excellent chemical and temperature resistance
  • Easy-grip, molded-in handles are comfortable and durable for lifting and moving
  • Positive-lock lid provides a tight seal for transport or storage
  • NSF approved for food and beverage storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Container with Cover
Material HDPE
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certifikat och efterlevnad NSF approved for food and beverage storage.
Beskrivning Container Large Round w/Cover HDPE 20 L
Diameter (metrisk) 30.5 cm
Examen Gjuten
Höjd (engelska) 15 tum
Höjd (metrisk) 38 cm
Inkluderar Lock
Antal per förpackning 1 st.