Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora cylindriska HDPE-behållare med lock
Kapacitet (metrisk):
15 l
20 l
Diameter (metrisk):
30,5 cm
Höjd (metrisk):
24 cm
38 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
Förvara och transportera torra och fasta material, prover och allmänt labbmaterial med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora cylindriska HDPE-behållare med lock. Behållarna är staplingsbara och har lock med positivt lås som försluter tätt för förvaring av både torra och fasta material.
Features:
- High-density, polyethylene containers provide excellent chemical and temperature resistance
- Easy-grip, molded-in handles are comfortable and durable for lifting and moving
- Positive-lock lid provides a tight seal for transport or storage
- NSF approved for food and beverage storage
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Container with Cover |
| Material | HDPE |
| Kapacitet (engelska) | 4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Certifikat och efterlevnad | NSF approved for food and beverage storage. |
| Beskrivning | Container Large Round w/Cover HDPE 15 L |
| Diameter (metrisk) | 30,5 cm |
| Examen | Gjuten |
| Höjd (engelska) | 9 tum |
| Höjd (metrisk) | 24 cm |
| Visa mer |