Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora HDPE-trattar
Produktkod. 10122591
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
201 mm
258 mm
Kapacitet (metrisk):
1,9 l
4,06 l
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Överst Kapacitet (metrisk) Unit Size
10122591 258 mm 4,06 l Varje
10788681 201 mm 1,9 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10122591 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 42620110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    709.13 SEK
    589.78 SEK / Paket med 1
    Save 119.35 SEK
    16% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Välj ett säkrare alternativ till glas med denna splittersäkra tratt, med yttre och inre räfflor för luftutsläpp.
Byt ut glas och metall lab trattar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Stor HDPE-tratt, med yttre och inre ribbor för luftutsläpp. Dessa trattar är kemiskt resistenta mot en mängd olika labbkemikalier och reagenser och är både splittersäkra och buckliga, vilket gör dem till en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
  • High-density polyethylene is shatterproof, making it a reliable long-term tool for the lab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 258 mm
Kapacitet (metrisk) 4,06 l
Diameter (metrisk) skaft 25 mm
Material HDPE
Höjd (metrisk) 301 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Beskrivning Funnel Large HDPE 279mm
Längd (metrisk) skaft 90 mm
Kvantitet 1/Pk.; 6/Cs.