Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora HDPE-trattar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4525014
Diameter (metrisk) Överst:
201 mm
258 mm
Kapacitet (metrisk):
1,9 l
4,06 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10788681
Brand: Thermo Scientific™ 42620080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj ett säkrare alternativ till glas med denna splittersäkra tratt, med yttre och inre räfflor för luftutsläpp.
Byt ut glas och metall lab trattar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Stor HDPE-tratt, med yttre och inre ribbor för luftutsläpp. Dessa trattar är kemiskt resistenta mot en mängd olika labbkemikalier och reagenser och är både splittersäkra och buckliga, vilket gör dem till en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
  • High-density polyethylene is shatterproof, making it a reliable long-term tool for the lab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 201 mm
Kapacitet (metrisk) 1,9 l
Diameter (metrisk) skaft 27 mm
Material HDPE
Höjd (metrisk) 246 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Beskrivning Funnel Large HDPE 203mm
Längd (metrisk) skaft 88 mm
Kvantitet 1/Pk.; 6/Cs.