Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora steriliseringskärl av polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10586922
Change view
Kapacitet (metrisk):
9,5 l
20 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10586922 9,5 l Varje
10791591 20 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10586922 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 69000010
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Torka och sterilisera instrument och laboratorieartiklar med dessa stora steriliseringskärl av polypropen, med rullade kanter för extra styvhet och ingjutna handtag för enkel bäring.
Torka och sterilisera instrument och laboratorieartiklar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora steriliseringskärl av polypropen. Dessa autoklaverbara kastruller är också användbara för att samla upp och tvätta smutsad labbutrustning. Kokkärl har rullade kanter för extra styvhet och ingjutna handtag för enkel transport.
  • Pans are tapered for nesting to save space
  • Heavy wall construction will withstand rugged use and repeated autoclaving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 9,5 l
Mått (L x B x H) 14.25 x 12.25 x 5.675 in.
Beskrivning Sterilizing pans are useful for drying and sterilizing instruments, labware; collecting and washing soiled lab equipment
Höjd (metrisk) 143 mm
Längd (metrisk) 361 mm
Material Polypropen
Typ Sterilizing Pan
Bredd (metrisk) 311 mm
Längd (engelska) 14,25 tum.
Antal per förpackning 1
Höjd (engelska) 5.675 in.
nr per ärende 6
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 12 tum