Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora steriliseringskärl av polypropen
Produktkod. 10791591
Change view
Kapacitet (metrisk):
9,5 l
20 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10791591 20 l Varje
10586922 9,5 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10791591 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 69000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1097.26 SEK
    919.25 SEK / Paket med 1
    Save 178.01 SEK
    16% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Torka och sterilisera instrument och laboratorieartiklar med dessa stora steriliseringskärl av polypropen, med rullade kanter för extra styvhet och ingjutna handtag för enkel bäring.
Torka och sterilisera instrument och laboratorieartiklar med Thermo Scientific™ Nalgene™ Stora steriliseringskärl av polypropen. Dessa autoklaverbara kastruller är också användbara för att samla upp och tvätta smutsad labbutrustning. Kokkärl har rullade kanter för extra styvhet och ingjutna handtag för enkel transport.
  • Pans are tapered for nesting to save space
  • Heavy wall construction will withstand rugged use and repeated autoclaving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 l
Mått (L x B x H) 21.375 x 17.125 x 5.125 in.
Beskrivning Sterilizing pans are useful for drying and sterilizing instruments, labware; collecting and washing soiled lab equipment
Höjd (metrisk) 130 mm
Längd (metrisk) 543 mm
Material Polypropen
Typ Sterilizing Pan
Bredd (metrisk) 435 mm
Längd (engelska) 21.375 tum.
Antal per förpackning 1
Höjd (engelska) 5,125 tum.
nr per ärende 6
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 17.125 in.