Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE hinkar med lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10094750
Change view
Kapacitet (metrisk):
7,6 l
13,2 l
Höjd (metrisk) med stängning:
26,7 cm
32,8 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) med stängning unitSize
10094750 7,6 l 26,7 cm Varje
10380431 13,2 l 32,8 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10094750 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 71020080
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover i formalin och andra konserveringsmedel med dessa hinkar, med lufttäta lock som uppfyller OSHA-standarderna för förvaring av blodburna patogener.
Förvara prover i formalin och andra konserveringsmedel med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-hinkar med lock, med lufttäta lock som uppfyller OSHA-standarderna för lagring av blodburna patogener. Dessa lågdensitetshinkar av polyeten är utmärkta för stänkfri transport runt labbet och är kemiskt resistenta mot ett brett utbud av labblösningar.
  • White, air-tight, polyethylene cover is close-fitting
  • Nylon-coated, wire bail handle provides a comfortable and sturdy grip
  • Molded-in graduated in pints and liters are easy to read
  • Graduated
  • Meet OSHA 29CFR 1910.1030 standard for use as protection against bloodborne pathogens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 7,6 l
Examen Gjuten
Material LDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 8 qt.
Certifikat och efterlevnad Meet OSHA 29CFR 1910.1030 standard for use as protection against bloodborne pathogens.
Beskrivning Pail Air-Tight LDPE 7.6 L
Höjd (engelska) Med stängning 10.5 in.
Höjd (metrisk) med stängning 26,7 cm
Inkluderar Lid with Handle
Kvantitet 1 st