Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE hinkar med lock
Produktkod. 10380431
Change view
Kapacitet (metrisk):
7,6 l
13,2 l
Höjd (metrisk) med stängning:
26,7 cm
32,8 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) med stängning Förpackningsstorlek
10380431 13,2 l 32,8 cm Varje
10094750 7,6 l 26,7 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10380431 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 71020140
I lager
Förvara prover i formalin och andra konserveringsmedel med dessa hinkar, med lufttäta lock som uppfyller OSHA-standarderna för förvaring av blodburna patogener.
Förvara prover i formalin och andra konserveringsmedel med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-hinkar med lock, med lufttäta lock som uppfyller OSHA-standarderna för lagring av blodburna patogener. Dessa lågdensitetshinkar av polyeten är utmärkta för stänkfri transport runt labbet och är kemiskt resistenta mot ett brett utbud av labblösningar.
  • White, air-tight, polyethylene cover is close-fitting
  • Nylon-coated, wire bail handle provides a comfortable and sturdy grip
  • Molded-in graduated in pints and liters are easy to read
  • Graduated
  • Meet OSHA 29CFR 1910.1030 standard for use as protection against bloodborne pathogens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 13,2 l
Examen Gjuten
Material LDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 14 qt.
Certifikat och efterlevnad Meet OSHA 29CFR 1910.1030 standard for use as protection against bloodborne pathogens.
Beskrivning Pail Air-Tight LDPE 13.2 L
Höjd (engelska) Med stängning 12.9 in.
Höjd (metrisk) med stängning 32,8 cm
Inkluderar Lock
Kvantitet 1 st