Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE hinkar med lock
Kapacitet (metrisk):
7,6 l
13,2 l
Höjd (metrisk) med stängning:
26,7 cm
32,8 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Förvara prover i formalin och andra konserveringsmedel med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-hinkar med lock, med lufttäta lock som uppfyller OSHA-standarderna för lagring av blodburna patogener. Dessa lågdensitetshinkar av polyeten är utmärkta för stänkfri transport runt labbet och är kemiskt resistenta mot ett brett utbud av labblösningar.
- White, air-tight, polyethylene cover is close-fitting
- Nylon-coated, wire bail handle provides a comfortable and sturdy grip
- Molded-in graduated in pints and liters are easy to read
- Graduated
- Meet OSHA 29CFR 1910.1030 standard for use as protection against bloodborne pathogens
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 7,6 l |
| Examen | Gjuten |
| Material | LDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 8 qt. |
| Certifikat och efterlevnad | Meet OSHA 29CFR 1910.1030 standard for use as protection against bloodborne pathogens. |
| Beskrivning | Pail Air-Tight LDPE 7.6 L |
| Höjd (engelska) Med stängning | 10.5 in. |
| Höjd (metrisk) med stängning | 26,7 cm |
| Inkluderar | Lid with Handle |
| Visa mer |