Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Adapter för LDPE-centrifugflaska
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10646561
Change view
:
Centrifugerflaskaadapter för 250 ml flaskor
Produktkod.
10646561 Centrifugerflaskaadapter för 250 ml flaskor
1 options
Produktkod. 10646561 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS31250250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stöd 250 ml flaskor och se till att rotorn passar ordentligt med Thermo ScientificTM NalgeneTM Adapter för LDPE-centrifugflaska.
Stöd 250 ml flaskor och se till att rotorn passar ordentligt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Adapter för LDPE-centrifugflaska. För användning med Thermo Scientific™ Sorvall™ GSA rotorer..
  • För användning med Nalgene 250 ml centrifugflaskors katalognummer 3120-0250, 3121-0250, 3122-0250, 3127-0250, 3140-0250 och 3141-0250
  • Anpassar sig Nalgene 250 ml centrifugflaskor att passa i Thermo Scientific Sorval GSA rotorer
  • Gjuten av vit, lågdensitetspolyeten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör 250 ml flaska
Material LDPE
Kapacitet 250 mL
Beskrivning Centrifugerflaskaadapter för 250 ml flaskor
Färg Vitt
Antal per förpackning 6