Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE kannor med stängning
Produktkod. 10430913
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 L
8 L
Stängningsstorlek:
38-430 mm
53B
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10430913 4 L 38-430 mm Varje
11319714 8 L 53B Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10430913 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22200010
I lager
Hantera frätande vätskor på ett säkert sätt medan du bär gummihandskar genom att använda dessa lågdensitets polyetenkannor med stängning.
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-kannor med förslutning är lämpliga för hantering av frätande vätskor med gummihandskar. Dessa lågdensitets polyetenkannor har ett stort bärhandtag och utmärkt kemikaliebeständighet. Hällpipen är förskjuten för enkel, exakt hällning. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
  • Lightweight for easy handling and carrying—one-third the weight of glass
  • Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 gal., 4 L
Kapacitet (metrisk) 4 L
Färg Genomskinligt
Beskrivning Jug
Diameter (engelska) 5,9 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0.9 in.
Diameter (metrisk) Innerhals 25 mm
Material LDPE
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 304 mm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 152 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Form Rund
Produkttyp Kanna
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.