Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Round Carboy
Beskrivning
Förvara och transportera reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Runda LDPE Carboys, med breda axelhandtag som gör det enkelt att bära och hälla med handskar. Dessa carboys accepterar 13,5 gummiproppar för en alternativ tätningsmetod.
- Ingjutna graderingar på 5 L och 1 gal. steg
- Läcksäker†
Inkluderar: Vit polypropen skruvlock och 83B stängning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 13 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 83B |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 64 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 379 mm |
| För användning med (applikation) | Media-/buffertberedning , Media-/buffertlagring, Förvaring, Transport |
| Höjd (metrisk) med stängning | 678 mm |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.