Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Round Carboy
Produktkod. 10250831
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
15 L
20 L
25 L
50 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10250831 20 L Varje
10670714 10 L Paket med 6
10782682 10 L Varje
11371684 15 L Paket med 4
15971481 15 L Paket med 4
10792701 25 L Varje
10119170 50 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10250831 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22100050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 SEK
    1115.57 SEK / Paket med 1
    Save 144.43 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med: Förvara och transportera reagenser; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Förvara och transportera reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Runda LDPE Carboys, med breda axelhandtag som gör det enkelt att bära och hälla med handskar. Dessa carboys accepterar 13,5 gummiproppar för en alternativ tätningsmetod.
  • Ingjutna graderingar på 5 L och 1 gal. steg
  • Läcksäker†
Inkluderar: Vit polypropen skruvlock och 83B stängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals 64 mm
Diameter (metrisk) Yttre 286 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Förvaring, Transport ​
Höjd (metrisk) med stängning 528 mm
Inkluderar Handtag
Material LDPE
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med handtag
Form Rund
Sterilitet Icke-steril
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.