Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Round Carboy
Produktkod. 15971481
Kapacitet (metrisk):
10 L
15 L
20 L
25 L
50 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Produktkod. 15971481
Brand: Thermo Scientific™ 22100040
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med: Förvara och transportera reagenser; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Förvara och transportera reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Runda LDPE Carboys, med breda axelhandtag som gör det enkelt att bära och hälla med handskar. Dessa carboys accepterar 13,5 gummiproppar för en alternativ tätningsmetod.
  • Molded-in graduations of 5 L and 1 gal. increments
  • Leakproof†
Includes:White polypropylene screw cap and 83B closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 4 gal.
Kapacitet (metrisk) 15 L
Stängningsmaterial Polypropylene
Stängningsstorlek 83B
Färg White
Diameter (metrisk) Innerhals 64 mm
Diameter (metrisk) Yttre 285 mm
För användning med (applikation) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Höjd (metrisk) med stängning 429 mm
Inkluderar Handles
Material LDPE
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 Ea.
Produkttyp Carboy with Handle
Form Round
Sterilitet Non-sterile
Arbetsflödessteg Upstream process solution storage. Upstream Validation
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.