Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Round Carboy med tapp
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nalgene Runda LDPE Carboys är ikonen för utmatning och förvaring av labbvatten. Placera en vid varje handfat och varje arbetsstation för att förbättra din produktivitet. Carboys har en tappbov gjuten i ett stycke med carboy för bekvämlighet, styrka och läckagemotstånd. Lämplig för uppsamling och dispensering av destillerat vatten, syror och reagens. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
- Gjuten i graderingar i 1 gal. och 5L steg för enkel dispensering
- Integrerade axelhandtag gör lyftet bekvämt för de fyra största storlekarna
- Ingjuten tappbov ger styrka och läckagemotstånd
- Läcksäker†
Beställningsinformation:
Levereras med axelögla på 1 gal. (3,8L) storlek, axelhandtag på alla andra storlekar. 1 gal. storleken är inte graderad.
Innehåller:
Tapp av polypropen och skruvförslutning med TPE-packning† Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter och inget vatten rinner ut; b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 13 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 83B |
| Färg | Vit (Ogenomskinlig) |
| Beskrivning | Runda Carboys m/Spigot |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 64 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 379 mm |
| För användning med (applikation) | Samla upp och dispensera destillerat vatten, syror och reagens |
| Visa mer |