Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Round Carboy med tapp
Produktkod. 10528081
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 L
10 L
20 L
25 L
50 L
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10528081 10 L Varje
10492911 4 L Varje
10119120 25 L Varje
10109120 20 L Varje
10097670 50 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10528081 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23180020
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Samla upp och dispensera destillerat vatten, syror och reagens; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Thermo Scientific™ Nalgene Runda LDPE Carboys är ikonen för utmatning och förvaring av labbvatten. Placera en vid varje handfat och varje arbetsstation för att förbättra din produktivitet. Carboys har en tappbov gjuten i ett stycke med carboy för bekvämlighet, styrka och läckagemotstånd. Lämplig för uppsamling och dispensering av destillerat vatten, syror och reagens. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
  • Gjuten i graderingar i 1 gal. och 5L steg för enkel dispensering
  • Integrerade axelhandtag gör lyftet bekvämt för de fyra största storlekarna
  • Ingjuten tappbov ger styrka och läckagemotstånd
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Levereras med axelögla på 1 gal. (3,8L) storlek, axelhandtag på alla andra storlekar. 1 gal. storleken är inte graderad.
Innehåller:
Tapp av polypropen och skruvförslutning med TPE-packning† Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter och inget vatten rinner ut; b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Vit (Ogenomskinlig)
Beskrivning Runda Carboys m/Spigot
Diameter (metrisk) Innerhals 64 mm
Diameter (metrisk) Yttre 250 mm
För användning med (applikation) Samla upp och dispensera destillerat vatten, syror och reagens
Examen Ingjutna graderingar i 1 gal. och steg om 5 L
Höjd (metrisk) med stängning 389 mm
Inkluderar Inbyggda axelhandtag, ingjuten tappbov
Material LDPE
Produkttyp Carboy med tapp