Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Säkerhetsflaskhållare av LDPE
Beskrivning
Håller säkert och enkelt 2,5L och 4L kemikalieflaskor, med eller utan fingeröglor, med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Säkerhetsflaskhållare av LDPE. Dessa bärare håller och skyddar vanliga syra- och kemikalieflaskor och tillåter hällning utan att ta bort flaskorna. Ett genomskinligt polykarbonatlock skyddar flaskans stängning och tillåter identifiering av färgkodade stängningar på syraflaskor. Locket vrids för borttagning från locket, så det finns ingen anledning att ta bort flaskan från hållaren för att hälla.
- Epoxibelagda handtaglås på plats när innehållet bärs
- Bärare skyddar glasflaskor från att gå sönder
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Bärarens säkerhetsflaska LDPE 2,5 L |
| Färg | Vitt |
| Håller | 2500 ml |
| Material | LDPE |
| Form | Fyrkantig |
| Produkttyp | Flaskhållare |
| Diameter (metrisk) Inre | 136 mm |