Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Säkerhetsflaskhållare av LDPE
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520806
Håller:
2500 ml
4000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10196750
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 65012500
Only null left
Add to basket
Add to basket
Håller säkert och enkelt 2,5L och 4L kemikalieflaskor, med eller utan fingeröglor, med dessa LDPE säkerhetsflaskhållare.
Håller säkert och enkelt 2,5L och 4L kemikalieflaskor, med eller utan fingeröglor, med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Säkerhetsflaskhållare av LDPE. Dessa bärare håller och skyddar vanliga syra- och kemikalieflaskor och tillåter hällning utan att ta bort flaskorna. Ett genomskinligt polykarbonatlock skyddar flaskans stängning och tillåter identifiering av färgkodade stängningar på syraflaskor. Locket vrids för borttagning från locket, så det finns ingen anledning att ta bort flaskan från hållaren för att hälla.
  • Epoxy-coated handle locks in place while carrying contents
  • Carrier cushions glass bottles from breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Flaskhållare
Beskrivning Carrier Safety Bottle LDPE 2.5 L
Färg Vitt
Håller 2500 ml
Material LDPE
Form Fyrkantig
Diameter (metrisk) Inre 136 mm