Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Säkerhetsdoseringskannor av LDPE med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10192151
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10192151 10 L Paket med 4
10614212 20 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10192151 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23400020
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda mot läckage, brott och kontaminering med dessa lågdensitets polyetenkannor, ett säkert alternativ till glaskannor.
Skydda mot läckage, brott och kontaminering med Thermo Scientific™ Nalgene™ Säkerhetsdoseringskannor av LDPE med förslutning, ett säkert alternativ till glaskannor. Dessa lågdensitets polyetenkannor är lättare än glas och har permanent fastsatta hällpipar och polypropenskruvförslutningar. Kannorna har ett brett axelhandtag och ett gjutet bottengrepp för extra stöd vid hällning.
  • Integral shoulder handle and molded bottom grip make carrying and pouring comfortable and easy
  • Molded in pour spout reduces splash, back off closure to vent
  • Attached white, polypropylene screw closure won't get lost
  • Leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2,5 gal., 10 L
Kapacitet (metrisk) 10 L
Kapacitet (engelska) 2,5 gal.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Safety Dispensing Jug
Diameter (engelska) 9,8 tum
Diameter (engelska) Innerhals 2.5 in.
Diameter (metrisk) Innerhals 64 mm
Inkluderar Integrated shoulder handle, molded bottom grip and molded-in spout
Material LDPE
nr per ärende 4
Antal per förpackning 1
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 389 mm
Produkttyp Safety Dispensing Jug
Höjd (engelska) 15,3 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Diameter (metrisk) 250 mm
Förslutningstyp Tethered Screw Closure
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.