Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Säkerhetsdoseringskannor av LDPE med förslutning
Beskrivning
Skydda mot läckage, brott och kontaminering med Thermo Scientific™ Nalgene™ Säkerhetsdoseringskannor av LDPE med förslutning, ett säkert alternativ till glaskannor. Dessa lågdensitets polyetenkannor är lättare än glas och har permanent fastsatta hällpipar och polypropenskruvförslutningar. Kannorna har ett brett axelhandtag och ett gjutet bottengrepp för extra stöd vid hällning.
- Integral shoulder handle and molded bottom grip make carrying and pouring comfortable and easy
- Molded in pour spout reduces splash, back off closure to vent
- Attached white, polypropylene screw closure won't get lost
- Leakproof†
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 5.5 gal, 20 L |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Safety Dispensing Jug |
| Diameter (engelska) | 11.2 in. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 2.5 in. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 64 mm |
| Inkluderar | Integrated shoulder handle, molded bottom grip and molded-in spout |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 4 |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.