Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE provpåsar
Beskrivning
Håll torra prover torra och fuktiga prover fuktiga med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE provpåsar. Idealiska för små laboratorieföremål, botaniska prover och andra prover, dessa kraftiga, dubbelspåriga, lågdensitets-blixtlåspåsar av polyeten låses säkert, men rekommenderas inte för förvaring av vätskor.
- Lågdensitetspolyeten är klart för enkel identifiering av innehållet
- 4 mil tjocka väggar är starka för att skydda dina prover
- Påsarna är vattentäta för att hålla innehållet torrt
- Genomskinlig
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kraftig dubbelspårig dragkedja som är idealisk för små laboratorieartiklar, botaniska prover och andra prover |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | LDPE |
| Längd (engelska) | 13 tum |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 33 cm |
| Bredd (metrisk) | 22,9 cm |