Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE provpåsar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10126100
Change view
Längd (metrisk):
15,2 cm
20,3 cm
33 cm
45,7 cm
Bredd (metrisk):
10,2 cm
12,7 cm
15,2 cm
22,9 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
10126100 33 cm 15,2 cm Paket med 250
10410981 15,2 cm 10,2 cm Paket med 50
10713461 20,3 cm 12,7 cm -
10044620 33 cm 22,9 cm Paket med 50
10626931 45,7 cm 22,9 cm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Rekommenderas inte för förvaring av vätskor.
Produktkod. 10126100 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 62550613
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas inte för förvaring av vätskor.
Håll torra prover torra och fuktiga prover fuktiga med dessa LDPE-provpåsar, idealiska för små labbartiklar, botaniska prover och andra prover.
Håll torra prover torra och fuktiga prover fuktiga med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE provpåsar. Idealiska för små laboratorieföremål, botaniska prover och andra prover, dessa kraftiga, dubbelspåriga, lågdensitets-blixtlåspåsar av polyeten låses säkert, men rekommenderas inte för förvaring av vätskor.
  • Low-density polyethylene is clear for easy identification of contents
  • 4mil thick walls are strong to protect your samples
  • Bags are waterproof to keep contents dry
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Heavy-duty double-track zipper bag ideal for small lab items, botanical samples and other specimens
Färg Genomskinlig
Material LDPE
Längd (engelska) 13 tum
Bredd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 33 cm
Bredd (metrisk) 15,2 cm