Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE provpåsar
Produktkod. 10713461
Change view
Längd (metrisk):
15,2 cm
20,3 cm
33 cm
45,7 cm
Bredd (metrisk):
10,2 cm
12,7 cm
15,2 cm
22,9 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
10713461 20,3 cm 12,7 cm -
10410981 15,2 cm 10,2 cm Paket med 50
10126100 33 cm 15,2 cm Paket med 250
10044620 33 cm 22,9 cm Paket med 50
10626931 45,7 cm 22,9 cm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Rekommenderas inte för förvaring av vätskor.
Produktkod. 10713461 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 62550508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00 SEK
    405.14 SEK / Paket med 50
    Save 30.86 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas inte för förvaring av vätskor.
Håll torra prover torra och fuktiga prover fuktiga med dessa LDPE-provpåsar, idealiska för små labbartiklar, botaniska prover och andra prover.
Håll torra prover torra och fuktiga prover fuktiga med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE provpåsar. Idealiska för små laboratorieföremål, botaniska prover och andra prover, dessa kraftiga, dubbelspåriga, lågdensitets-blixtlåspåsar av polyeten låses säkert, men rekommenderas inte för förvaring av vätskor.
  • Lågdensitetspolyeten är klart för enkel identifiering av innehållet
  • 4 mil tjocka väggar är starka för att skydda dina prover
  • Påsarna är vattentäta för att hålla innehållet torrt
  • Genomskinlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kraftig dubbelspårig dragkedja som är idealisk för små laboratorieartiklar, botaniska prover och andra prover
Färg Genomskinlig
Material LDPE
Längd (engelska) 8 tum
Bredd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 20,3 cm
Bredd (metrisk) 12,7 cm