Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE provpåsar
Längd (metrisk):
15,2 cm
20,3 cm
33 cm
45,7 cm
Bredd (metrisk):
10,2 cm
12,7 cm
15,2 cm
22,9 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
Description
Håll torra prover torra och fuktiga prover fuktiga med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE provpåsar. Idealiska för små laboratorieföremål, botaniska prover och andra prover, dessa kraftiga, dubbelspåriga, lågdensitets-blixtlåspåsar av polyeten låses säkert, men rekommenderas inte för förvaring av vätskor.
- Low-density polyethylene is clear for easy identification of contents
- 4mil thick walls are strong to protect your samples
- Bags are waterproof to keep contents dry
- Transparent
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Heavy-duty double-track zipper bag ideal for small lab items, botanical samples and other specimens |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | LDPE |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Längd (metrisk) | 15,2 cm |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Bredd (metrisk) | 10,2 cm |