Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-provflaskor med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10106740
Volym (metrisk):
5 mL
12 mL
18 mL
28 mL
50 mL
75 mL
Höjd (metrisk):
24.9 mm
35.6 mm
52.6 mm
70.9 mm
84.6 mm
107.3 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
23.6 mm
27.1 mm
37.3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10106740
Brand: Thermo Scientific™ 62500012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover säkert i dessa LDPE-provflaskor med förslutning, som har en friktionspassning, snäppförslutning och kommer inte att splittras som glas.
Förvara prover säkert i Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-provflaskor med förslutning, som har en friktionspassning, snäppförslutning och som inte spricker som glas- eller polystyrenflaskor.
Features:
  • Straight sided vials allow easy access for filling and emptying
  • Friction-fit closures are completely removable and snap in place for convenient vial access
  • Translucent wall allows user to see if vials are filled or empty
  • Low density polyethylene is impact resistant and shatterproof even at temperatures down to -100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Sample Vial LDPE 12mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 27.1 mm
Material LDPE
Volym (metrisk) 12 mL
nr per ärende 144
Antal per förpackning 12
Produktlinje Nalgene
Volym (metrisk) Totalt 12 mL
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Friction-fit Snap Closure
Höjd (metrisk) 35.6 mm
Kvantitet 144 Cases, 12 Pk.
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Typ Flaska