Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-provflaskor med förslutning
Produktkod. 10258680
Change view
Volym (metrisk):
5 ml
12 ml
18 ml
28 ml
50 ml
75 ml
Höjd (metrisk):
24,9 mm
35,6 mm
52,6 mm
70,9 mm
84,6 mm
107,3 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
23,6 mm
27,1 mm
37,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10258680 28 ml 84,6 mm 27,1 mm Paket med 12
10480421 5 ml 24,9 mm 23,6 mm Paket med 12
10106740 12 ml 35,6 mm 27,1 mm Paket med 12
10607331 18 ml 52,6 mm 27,1 mm Paket med 12
10460991 50 ml 70,9 mm 37,3 mm Paket med 12
10004720 75 ml 107,3 mm 37,3 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10258680 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 62509028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 SEK
    238.32 SEK / Paket med 12
    Save 4.68 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-04-2027
Förvara prover säkert i dessa LDPE-provflaskor med förslutning, som har en friktionspassning, snäppförslutning och kommer inte att splittras som glas.
Förvara prover säkert i Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-provflaskor med förslutning, som har en friktionspassning, snäppförslutning och som inte spricker som glas- eller polystyrenflaskor.
Features:
  • Straight sided vials allow easy access for filling and emptying
  • Friction-fit closures are completely removable and snap in place for convenient vial access
  • Translucent wall allows user to see if vials are filled or empty
  • Low density polyethylene is impact resistant and shatterproof even at temperatures down to -100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Sample Vial LDPE 28mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 27,1 mm
Material LDPE
Volym (metrisk) 28 ml
nr per ärende 144
Antal per förpackning 12
Produktlinje Nalgene
Volym (metrisk) Totalt 28 mL
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Friction-fit Snap Closure
Kvantitet 144 Cases, 12 Pk.
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Höjd (metrisk) 84,6 mm
Produkttyp Flaska