Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-provflaskor med förslutning
Produktkod. 10607331
Change view
Volym (metrisk):
5 ml
12 ml
18 ml
28 ml
50 ml
75 ml
Höjd (metrisk):
24,9 mm
35,6 mm
52,6 mm
70,9 mm
84,6 mm
107,3 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
23,6 mm
27,1 mm
37,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10607331 18 ml 52,6 mm 27,1 mm Paket med 12
10480421 5 ml 24,9 mm 23,6 mm Paket med 12
10106740 12 ml 35,6 mm 27,1 mm Paket med 12
10258680 28 ml 84,6 mm 27,1 mm Paket med 12
10460991 50 ml 70,9 mm 37,3 mm Paket med 12
10004720 75 ml 107,3 mm 37,3 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10607331 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 62500018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00 SEK
    191.97 SEK / Paket med 12
    Save 29.03 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover säkert i dessa LDPE-provflaskor med förslutning, som har en friktionspassning, snäppförslutning och kommer inte att splittras som glas.
Förvara prover säkert i Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-provflaskor med förslutning, som har en friktionspassning, snäppförslutning och som inte spricker som glas- eller polystyrenflaskor.
Funktioner:
  • Raka flaskor ger enkel åtkomst för påfyllning och tömning
  • Friktionspassningsstängningar är helt avtagbara och snäpps på plats för enkel åtkomst till flaskan
  • Genomskinlig vägg gör att användaren kan se om flaskorna är fyllda eller tomma
  • Lågdensitetspolyeten är slagtålig och krosssäker även vid temperaturer ner till -100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Provflaska LDPE 18 ml
Diameter (metrisk) Yttre 27,1 mm
Material LDPE
Volym (metrisk) 18 ml
nr per ärende 144
Antal per förpackning 12
Produktlinje Nalgene
Volym (metrisk) Totalt 18 mL
Förslutningstyp Friktionsanpassad tryckknappsstängning
Kvantitet 144 fall, 12 pk.
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Höjd (metrisk) 52,6 mm
Produkttyp Flaska