Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-provflaskor med förslutning
Beskrivning
Förvara prover säkert i Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-provflaskor med förslutning, som har en friktionspassning, snäppförslutning och som inte spricker som glas- eller polystyrenflaskor.
Funktioner:
- Raka flaskor ger enkel åtkomst för påfyllning och tömning
- Friktionspassningsstängningar är helt avtagbara och snäpps på plats för enkel åtkomst till flaskan
- Genomskinlig vägg gör att användaren kan se om flaskorna är fyllda eller tomma
- Lågdensitetspolyeten är slagtålig och krosssäker även vid temperaturer ner till -100 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Provflaska LDPE 5 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23,6 mm |
| Material | LDPE |
| Volym (metrisk) | 5 ml |
| nr per ärende | 144 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Produktlinje | Nalgene |
| Volym (metrisk) Totalt | 5 mL |
| Förslutningstyp | Friktionsanpassad tryckknappsstängning |
| Kvantitet | 144 fall, 12 pk. |
| Visa mer |