Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Wide-mouth Carboy med handtag
Produktkod. 10443491
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
15 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10443491 15 L Varje
10261501 10 L Varje
10667521 20 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10443491 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22340030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    953.28 SEK / Paket med 1
    Save 101.72 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med: Förvara och transportera fasta ämnen, pulver och vätskor; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Naturlig
Förvara och transportera fasta ämnen och pulver med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth LDPE Carboys med handtag. Bekväm stor öppning underlättar rengöring och dispensering och kan rymma overheadblandare medan dess breda axelhandtag gör det enkelt att bära och hälla, även med handskar. Carboy inkluderar läckagesäkra vita polypropen (PP) 100 mm skruvförslutningar.
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten
  • Graderad att innehålla i 1 gal. och 5 L steg för enkel användning
  • Bred öppning för att rymma overheadblandare och är bekvämt för torra material som fasta ämnen och pulver
  • Läcksäker†
  • Får inte autoklaveras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 4 gal.
Kapacitet (metrisk) 15 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 100-415 mm
Färg Naturlig
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Förvaring, Transport ​
Material LDPE
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med handtag
Sterilitet Sterila
Volym (engelska) Brim 4,25 gal.
Volym (metrisk) Brätt 17 L
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.