Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lätt cylindrisk LLDPE-tank med lock och tapp
Produktkod. 11990349
Change view
Kapacitet (metrisk):
18.9 L
28.4 L
37.9 L
56.8 L
113.6 L
208 L
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11990349 208 L Varje
11968457 18.9 L Varje
11978457 28.4 L Varje
10606951 37.9 L Varje
11988457 56.8 L Varje
10728871 113.6 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11990349 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 541020055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6140.00 SEK
    5560.79 SEK / Paket med 1
    Save 579.21 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ett ekonomiskt alternativ till rostfritt stål Thermo Scientific™ Nalgene™ Lätt cylindrisk LLDPE-tank med lock och tapp ger utmärkt motståndskraft mot spänningssprickor.
Ett ekonomiskt alternativ till rostfritt stål Thermo Scientific™ Nalgene™ Lätt cylindrisk LLDPE-tank med lock och tapp ger utmärkt motståndskraft mot spänningssprickor och har en tapp installerad för avtappning. Idealisk för mindre rigorösa applikationer. Finns i storlekar från 5 till 55 gal. (19 till 208L).
  • Ungefärlig väggtjocklek: 0,09″ (2,4 mm)
  • Utrustad med Nalgene Nåltapp (kat. nr. 96423) för dispensering
  • Får inte autoklaveras
Notera:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt bör stödjas externt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 22 tum
Väggtjocklek 2.4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 55.9 cm
Typ Tank med lock och tapp
Material LLDPE
Kapacitet (engelska) 55 gal.
Kapacitet (metrisk) 208 L
Höjd (engelska) 36 tum.
Höjd (metrisk) 91.4 cm
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Visa mer Visa mindre
  • Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
  • Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.