Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lätt graderad cylindrisk LLDPE-tank med lock
Description
För ett ekonomiskt alternativ till rostfritt stål, välj Thermo Scientific™ Nalgene™ Lätt graderad cylindrisk LLDPE-tank med lock. Idealiska för mindre rigorösa applikationer, dessa linjära, lågdensitets polyetentankar erbjuder utmärkt motståndskraft mot spänningssprickor. Locket har en yttre fläns som sträcker sig utanför fälgen när den används som foder för stålfat. Finns i storlekar från 5 till 55 gal. (19 till 208L).
- Ungefärlig väggtjocklek, 0,09″ (2,4 mm)
- Tankar är graderade
- 55 gal. storlek kan användas som foder för stålfat
- Finns med tapp för avtappning (kat. nr. 54102)
- Får inte autoklaveras
Notera:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt har externt stöd.
Specifications
Specifications
| Diameter (engelska) Yttre | 30,08 cm |
| Väggtjocklek | 2.4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30.5 cm |
| Typ | Tank med lock |
| Material | LLDPE |
| Kapacitet (engelska) | 7,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 28 L |
| Höjd (engelska) | 18 tum |
| Höjd (metrisk) | 45.7 cm |
| nr per ärende | 1 |
| Show More |
- Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
- Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.