Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lätt graderad cylindrisk LLDPE-tank med lock
Produktkod. 12899131
Change view
Kapacitet (metrisk):
18.9 L
28 L
37.9 L
56.8 L
113.6 L
208 L
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12899131 18.9 L Varje
12809141 28 L Varje
10310821 37.9 L Varje
10708871 56.8 L Varje
10288680 113.6 L Varje
10182301 208 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12899131 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 541000005
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ett ekonomiskt alternativ till rostfritt stål, välj Thermo Scientific™ Nalgene™ Lätt graderad cylindrisk LLDPE-tank med lock.
För ett ekonomiskt alternativ till rostfritt stål, välj Thermo Scientific™ Nalgene™ Lätt graderad cylindrisk LLDPE-tank med lock. Idealiska för mindre rigorösa applikationer, dessa linjära, lågdensitets polyetentankar erbjuder utmärkt motståndskraft mot spänningssprickor. Locket har en yttre fläns som sträcker sig utanför fälgen när den används som foder för stålfat. Finns i storlekar från 5 till 55 gal. (19 till 208L).
  • Ungefärlig väggtjocklek, 0,09″ (2,4 mm)
  • Tankar är graderade
  • 55 gal. storlek kan användas som foder för stålfat
  • Finns med tapp för avtappning (kat. nr. 54102)
  • Får inte autoklaveras
Notera:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt har externt stöd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 11 tum
Väggtjocklek 2.4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 27.9 cm
Typ Tank med lock
Material LLDPE
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 18.9 L
Höjd (engelska) 15 tum
Höjd (metrisk) 38.1 cm
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Visa mer Visa mindre
  • Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
  • Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.